Tisk…
Platina, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Platinium
MQ100
267244-1.4G 267244-350MG
SIAL267244-1.4GEA 21600 CZK
SIAL267244-1.4G SIAL267244-350MG
Platina, Sigma-Aldrich®
Platina
Vzorec: Pt
MW: 195.08
Bod varu: 3827
Bod tání: 1769
Hustota: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011179
CAS číslo: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689