Tisk…
Platina, černý, high surface area
Dodavatel: Thermo Scientific
43838.03 43838.14 43838.06
43838.03EA 0 CZK
43838.03 43838.14 43838.06
Platina, černý, high surface area
Platina
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: S.A. 25.0-30.4m2/g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Vzorec: Pt
Bod varu: 4530 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1773 °C
Hustota: 21,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011179
CAS číslo: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II