Platina ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
43276.BQ
43276.BY
43276.BU
43276.BQEA
7070
CZK
43276.BQ
43276.BY
43276.BU
Platina ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Platina
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈16.8g/m, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Vzorec:
Pt Bod varu: 3827 °C (1013 hPa) Bod tání: 1769 °C Hustota: 21,447 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS číslo: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |