Tisk…
Platina ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
38378.FF 38378.FI
38378.FFEA 28520 CZK
38378.FF 38378.FI
Platina ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Platina
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈3.4g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Vzorec: Pt
Bod varu: 3827 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1769 °C
Hustota: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011179
CAS číslo: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689