Platina ≥99.9% (metals basis), powder -325 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
38374.03
38374.06
38374.77
38374.03EA
9410
CZK
38374.03
38374.06
38374.77
Platina ≥99.9% (metals basis), powder -325 mesh
Platina
Purity: 99.9+%
CAS No.: 7440-06-4
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Vzorec:
Pt Bod varu: 4530 °C (1013 hPa) Bod tání: 1773 °C Hustota: 21,4 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS číslo: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 UN: 3089 ADR: 4.1,II |