Tisk…
Platina ≥99.95% (metals basis), wire, hard, Ø 0.0508 mm (0.002 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
13479.G1 13479.G5 13479.G9
13479.G1EA 2080 CZK
13479.G1 13479.G5 13479.G9
Platina ≥99.95% (metals basis), wire, hard, Ø 0.0508 mm (0.002 in)
Platina
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.043g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Vzorec: Pt
Bod varu: 3827 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1769 °C
Hustota: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011179
CAS číslo: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689