Tisk…
Platina, black, HiSPEC® 1000
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
12755.03 12755.06 12755.14 12755.01
12755.03EA 0 CZK
12755.03 12755.06 12755.14 12755.01
Platina, black, HiSPEC® 1000
Platina
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: S.A. nominally 27m2/g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Vzorec: Pt
Bod varu: 4530 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1773 °C
Hustota: 21,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011179
CAS číslo: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II