Tisk…
Platina, černý
Dodavatel: Thermo Scientific
12076.03 12076.06 12076.77
12076.03EA 7930 CZK
12076.03 12076.06 12076.77
Platina, černý
Platina
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: S.A. 10m2/g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Vzorec: Pt
Bod varu: 4530 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1773 °C
Hustota: 21,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011179
CAS číslo: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II