Platina ≥99.98% (metals basis), powder -200 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
12075.03
12075.06
12075.77
12075.03EA
9820
CZK
12075.03
12075.06
12075.77
Platina ≥99.98% (metals basis), powder -200 mesh
Platina
Purity: 99.98%
CAS No.: 7440-06-4
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Vzorec:
Pt Bod varu: 4530 °C (1013 hPa) Bod tání: 1773 °C Hustota: 21,4 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS číslo: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 UN: 3089 ADR: 4.1,II |