Tisk…
Platina 99,98 Metals basis, sponge -60 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
12074.03 12074.06
12074.03EA 7380 CZK
12074.03 12074.06
Platina 99,98 Metals basis, sponge -60 mesh
Platina
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Vzorec: Pt
MW: 195.08
Bod varu: 3827
Bod tání: 1769
Hustota: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011179
CAS číslo: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689