Tisk…
Platina 99,9 Metals basis, foil 1.0 mm (0.04 in) thick
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
11506.FF 11506.FI
11506.FFEA 0 CZK
11506.FF 11506.FI
Platina 99,9 Metals basis, foil 1.0 mm (0.04 in) thick
Platina
Vzorec: Pt
MW: 195.08
Bod varu: 3827
Bod tání: 1769
Hustota: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011179
CAS číslo: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689