Tisk…
Platina ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10292.G5 10292.G9 10292.H4
10292.G5EA 6080 CZK
10292.G5 10292.G9 10292.H4
Platina ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Platina
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.01g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Vzorec: Pt
Bod varu: 3827 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1769 °C
Hustota: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011179
CAS číslo: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689