Tisk…
Platina, černý 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
195210010 195210050
ACRO195210010EA 12870 CZK
ACRO195210010 ACRO195210050
Platina, černý 98%
Platina
Vzorec: Pt
Bod varu: 3827 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1772 °C
Hustota: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011179
CAS číslo: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,07689
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Black Powder
Assay ≥97.5 % (Pt)
Specific surface area ≥25 m²/g