Tisk…
Paladium ≥99.9% (trace metals basis), powder <1 µm, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
326666-1G 326666-5G
SIAL326666-1GEA 7590 CZK
SIAL326666-1G SIAL326666-5G
Paladium ≥99.9% (trace metals basis), powder <1 µm, Sigma-Aldrich®
Palladium
Vzorec: Pd
Hustota: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011167
CAS číslo: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ADR: 4.1,II