Paladium ≥99.9% (metals basis), powder , -60 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
43010.04
43010.09
43010.04EA
22690
CZK
43010.04
43010.09
Paladium ≥99.9% (metals basis), powder , -60 mesh
Palladium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-05-3
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011167
Vzorec:
Pd Hustota: 12,02 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS číslo: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 UN: 3089 ADR: 4.1,III |