Tisk…
Paladium ≥99.95% (metals basis), powder , -200 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
12068.03 12068.06 12068.14
12068.03EA 11360 CZK
12068.03 12068.06 12068.14
Paladium ≥99.95% (metals basis), powder , -200 mesh
Palladium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-05-3 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011167
Vzorec: Pd
MW: 106.420 g/mol
Hustota: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011167
CAS číslo: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 3089
ADR: 4.1 III