Tisk…
Paladium ≥99.995% (metals basis), powder, Premion® , -22 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
10788.03 10788.06 10788.93
10788.03EA 11360 CZK
10788.03 10788.06 10788.93
Paladium ≥99.995% (metals basis), powder, Premion® , -22 mesh
Palladium
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011167
Vzorec: Pd
MW: 106.420 g/mol
Hustota: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011167
CAS číslo: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 3089
ADR: 4.1 III