Tisk…
Paladium 99.99% (trace metals basis), powder - 20 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
193690010 193690050 193690250
ACRO193690010EA 12170 CZK
ACRO193690010 ACRO193690050 ACRO193690250
Paladium 99.99% (trace metals basis), powder - 20 mesh
Palladium
Vzorec: Pd
MW: 106.420 g/mol
Bod tání: 1555 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011167
CAS číslo: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %