Tisk…
Paladium ≥99.99% (trace metals basis), granule, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
203998-1G 203998-5G
SIAL203998-1GEA 10850 CZK
SIAL203998-1G SIAL203998-5G
Paladium ≥99.99% (trace metals basis), granule, Sigma-Aldrich®
Palladium
Vzorec: Pd
Bod varu: 3167 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1555 °C
Hustota: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011167
CAS číslo: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121