Paladium ≥99.95% (metals basis), granules
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
43353.03
43353.14
43353.06
43353.03EA
11360
CZK
43353.03
43353.14
43353.06
Paladium ≥99.95% (metals basis), granules
Palladium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-05-3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011167
Vzorec:
Pd Bod varu: 3167 °C (1013 hPa) Bod tání: 1555 °C Hustota: 12,02 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS číslo: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 Merck Index: 12,07121 |