Tisk…
Paladium ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 0.127 mm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10277.G2 10277.G6
10277.G2EA 4810 CZK
10277.G2 10277.G6
Paladium ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 0.127 mm
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈0.15g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Vzorec: Pd
Bod varu: 3167 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1555 °C
Hustota: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011167
CAS číslo: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121