Tisk…
Nikl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
357588-2.2G 357588-8.8G
SIAL357588-2.2GEA 10950 CZK
SIAL357588-2.2G SIAL357588-8.8G
Nikl, Sigma-Aldrich®
Nikl
Vzorec: Ni
MW: 58.69
Bod varu: 3007
Bod tání: 1453
Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582