Tisk…

Nikl, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

267074-14G 267074-42G
SIAL267074-14GEA 5420 CZK
SIAL267074-14G SIAL267074-42G
Nikl, Sigma-Aldrich®
Nikl
Vzorec: Ni
MW: 58.69
Bod varu: 3007
Bod tání: 1453
Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR