Tisk…
Nikl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
267058-1.7G 267058-8.5G
SIAL267058-1.7GEA 5550 CZK
SIAL267058-1.7G SIAL267058-8.5G
Nikl, Sigma-Aldrich®
Nikl
Vzorec: Ni
Bod varu: 3007 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1453 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582