Tisk…
Nikl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
267007-1.4G 267007-5.6G
SIAL267007-1.4GEA 7660 CZK
SIAL267007-1.4G SIAL267007-5.6G
Nikl, Sigma-Aldrich®
Nikl
Vzorec: Ni
MW: 58.69
Bod varu: 3007
Bod tání: 1453
Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582