Nikl ≥99.5% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
44824.FI
44824.GH
44824.HP
44824.FIEA
1500
CZK
44824.FI
44824.GH
44824.HP
Nikl ≥99.5% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Nikl
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈22.3g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Vzorec:
Ni Bod varu: 3007 °C (1013 hPa) Bod tání: 1453 °C Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS číslo: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |