Tisk…
Nikl ≥99.5% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
44822.FI 44822.GH 44822.HP
44822.FIEA 1270 CZK
44822.FI 44822.GH 44822.HP
Nikl ≥99.5% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Nikl
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈5.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
Bod varu: 3007 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1453 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582