Tisk…
Nikl ≥99.8% (metals basis), powder -150+200 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
44739.22 44739.36 44739.A3
44739.22EA 1800 CZK
44739.22 44739.36 44739.A3
Nikl ≥99.8% (metals basis), powder -150+200 mesh
Nikl
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Appearance: Gray Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
MW: 58.69
Bod varu: 3007
Bod tání: 1453
Hustota: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,06582