Tisk…
Nikl ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
43761.G1 43761.G5
43761.G1EA 4530 CZK
43761.G1 43761.G5
Nikl ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Nikl
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈1.75g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
MW: 58.69
Bod varu: 3007
Bod tání: 1453
Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582