Tisk…
Nikl ≥99.8% (metals basis), spherical powder -400 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
43704.22 43704.14 43704.A3 43704.36
43704.22EA 2200 CZK
43704.22 43704.14 43704.A3 43704.36
Nikl ≥99.8% (metals basis), spherical powder -400 mesh
Nikl
Purity: 99.8+% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
Bod varu: 2371 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1455 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II