Tisk…
Nikl ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.6 mm (0.063 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
43310.G9 43310.G5
43310.G9EA 25330 CZK
43310.G9 43310.G5
Nikl ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.6 mm (0.063 in)
Nikl
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈17.9g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
MW: 58.69
Bod varu: 3007
Bod tání: 1453
Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582