Tisk…
Nikl ≥99.98% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
43133.G6 43133.H2 43133.G2
43133.G6EA 5800 CZK
43133.G6 43133.H2 43133.G2
Nikl ≥99.98% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Nikl
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈7.0g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
Bod varu: 3007 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1453 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582