Nikl ≥99.98% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
43131.H4
43131.G9
43131.G5
43131.H4EA
17510
CZK
43131.H4
43131.G9
43131.G5
Nikl ≥99.98% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Nikl
Purity: 99.98%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈0.44g/m, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Vzorec:
Ni Bod varu: 3007 °C (1013 hPa) Bod tání: 1453 °C Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS číslo: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |