Tisk…
Nikl ≥99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
42634.CH 42634.CJ 42634.RX
42634.CHEA 3150 CZK
42634.CH 42634.CJ 42634.RX
Nikl ≥99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Nikl
Purity: 99+% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈27.1g/20x30cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
MW: 58.69
Bod varu: 3007
Bod tání: 1453
Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582