Tisk…
Nikl ≥99.5% (metals basis), wire, hard, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
41361.G6 41361.H2
41361.G6EA 2560 CZK
41361.G6 41361.H2
Nikl ≥99.5% (metals basis), wire, hard, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Nikl
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈7.0g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
Bod varu: 3007 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1453 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582