Tisk…
Nikl ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0025 mm (0.0001 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
40714.FF 40714.FI 40714.GH
40714.FFEA 8310 CZK
40714.FF 40714.FI 40714.GH
Nikl ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0025 mm (0.0001 in)
Nikl
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.014g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
Bod varu: 3007 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1453 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582