Tisk…
Nikl ≥99.98% (metals basis), wire, hard, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
40672.BU 40672.BW 40672.G1
40672.BUEA 1610 CZK
40672.BU 40672.BW 40672.G1
Nikl ≥99.98% (metals basis), wire, hard, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Nikl
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.0044g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
Bod varu: 3007 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1453 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582