Tisk…
Nikl, gauze woven from wire 20 mesh, Ø 0.18 mm (0.007 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
39704.0S 39704.WO
39704.0SEA 9510 CZK
39704.0S 39704.WO
Nikl, gauze woven from wire 20 mesh, Ø 0.18 mm (0.007 in)
Nikl
CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
MW: 58.69
Bod varu: 3007
Bod tání: 1453
Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582