Tisk…
Nikl, gauze woven from wire 40 mesh, Ø 0.13 mm (0.005 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
39703.HX 39703.WM
39703.HXEA 8720 CZK
39703.HX 39703.WM
Nikl, gauze woven from wire 40 mesh, Ø 0.13 mm (0.005 in)
Nikl
CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
MW: 58.69
Bod varu: 3007
Bod tání: 1453
Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582