Tisk…
Nikl ≥99.98% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
39673.QJ 39673.QK
39673.QJEA 941 CZK
39673.QJ 39673.QK
Nikl ≥99.98% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Nikl
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈1.8g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
Bod varu: 3007 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1453 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582