Tisk…
Nikl ≥99.99% (metals basis), pieces 5x5 cm (2.0x2.0 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
35482.36 35482.A3
35482.36EA 6630 CZK
35482.36 35482.A3
Nikl ≥99.99% (metals basis), pieces 5x5 cm (2.0x2.0 in)
Nikl
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Thickness ≈0.5-1.5cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
Bod varu: 3007 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1453 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582