Nikl ≥99.5% (metals basis), wire, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
14188.G5
14188.G9
14188.G5EA
4840
CZK
14188.G5
14188.G9
Nikl ≥99.5% (metals basis), wire, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Nikl
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈28.0g/m, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Vzorec:
Ni MW: 58.69 Bod varu: 3007 Bod tání: 1453 Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS číslo: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN: 3089 ADR: 4.1 III Merck Index: 12,06582 |