Tisk…
Nikl ≥99.8% (metals basis), flakes -325 mesh, Thickness: 0,37 µm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
13788.30 13788.A1
13788.30EA 2350 CZK
13788.30 13788.A1
Nikl ≥99.8% (metals basis), flakes -325 mesh, Thickness: 0,37 µm
Nikl
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
Bod varu: 3007 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1453 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,06582