Tisk…
Nikl ≥99.9945% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
12043.FF 12043.FI 12043.GH
12043.FFEA 5530 CZK
12043.FF 12043.FI 12043.GH
Nikl ≥99.9945% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Nikl
Purity: 99.9945% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈5.6g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
Bod varu: 3007 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1453 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582