Tisk…
Nikl ≥99.5% (metals basis), rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
11454.BV 11454.VB
11454.BVEA 3270 CZK
11454.BV 11454.VB
Nikl ≥99.5% (metals basis), rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Nikl
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈2.82g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
MW: 58.69
Bod varu: 3007
Bod tání: 1453
Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582