Nikl ≥99.994% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10931.G2
10931.G6
10931.H2
10931.G2EA
4530
CZK
10931.G2
10931.G6
10931.H2
Nikl ≥99.994% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Nikl
Purity: 99.994%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈0.44g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Vzorec:
Ni Bod varu: 3007 °C (1013 hPa) Bod tání: 1453 °C Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS číslo: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |