Tisk…
Nikl ≥99.996% (metals basis), powder, Puratronic® -120 mesh (max. 0.05% C)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10674.14 10674.22 10674.36
10674.14EA 3170 CZK
10674.14 10674.22 10674.36
Nikl ≥99.996% (metals basis), powder, Puratronic® -120 mesh (max. 0.05% C)
Nikl
Purity: 99.996% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
MW: 58.69
Bod varu: 3007
Bod tání: 1453
Hustota: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,06582