Tisk…
Nikl ≥99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.127 mm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10595.CH 10595.CJ 10595.RX
10595.CHEA 4160 CZK
10595.CH 10595.CJ 10595.RX
Nikl ≥99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.127 mm
Nikl
Purity: 99+% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈67.8g/20x30cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
Bod varu: 3007 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1453 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582