Tisk…
Nikl ≥99.8% (metals basis), spherical powder -300 mesh
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
10581.09 10581.22 10581.36 10581.A3
10581.09EA 999 CZK
10581.09 10581.22 10581.36 10581.A3
Nikl ≥99.8% (metals basis), spherical powder -300 mesh
Nikl
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
MW: 58,69 g/mol
Bod varu: 2371 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1455 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II