Tisk…
Nikl ≥99.7% (metals basis), powder -50+100 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10579.22 10579.36
10579.22EA 2140 CZK
10579.22 10579.36
Nikl ≥99.7% (metals basis), powder -50+100 mesh
Nikl
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Apparent density 5.3g/cm3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
MW: 58.69
Bod varu: 3007
Bod tání: 1453
Hustota: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,06582